VWR®, Lames de microscopie pour la zoologie : vertébrés et insectes
Fournisseur: VWR Collection
720-2927EA 84.5 EUR InStock
720-2927
VWR®, Lames de microscopie pour la zoologie : vertébrés et insectes
Lames Lames préparées
Lames de microscopie pour la zoologie (vertébrés et insectes), notamment.
  • Animal unicellulaire (amibes ou autres)
  • Paramécie (c.e.)
  • Hydra (c.e.)
  • Glande de sperme Hydra (s.t.)
  • Ovaire Hydra (s.t)
  • Nématode mâle (s.t.)
  • Nématode femelle (s.t.)
  • Mitose de l'œuf du nématode de cheval
  • Tubellaria, tube intestinal injecté (c.e.)
  • Gill de moule (s.t.)
  • Pièces buccales du moustique mâle (c.e.)
  • Pièces buccales du moustique femelle (c.e.)
  • Pièces buccales du papillon (c.e.)
  • Pièces buccales de l'abeille mellifère (c.e.)
  • Testicules de la sauterelle migratrice (s.)
  • Œil composé de l'insecte (s.)
  • Mouche domestique (c.e.)
  • Moustique femelle (c.e.)
  • Drosophiles (mouche des fruits) (c.e.)
  • Pattes d'insectes pour creuser (c.e.)
  • Pattes d'insectes pour marcher (c.e.)
  • Pattes d'insectes pour nager (c.e.)
  • Pattes d'insectes pour sauter (c.e.)
  • Pattes d'insectes pour polliniser (c.e.)
(c.e.) = corps entier ; (s.) = section ; (s.t.) = section transversale.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité