VWR®, Lames de microscopie pour la zoologie : vertébrés et mammifères
Fournisseur: VWR Collection
720-2928EA 93.1 EUR InStock
720-2928
VWR®, Lames de microscopie pour la zoologie : vertébrés et mammifères
Lames Lames préparées
Lames de microscopie pour la zoologie, par exemple pour les vertébrés et les mammifères, notamment.
  • Peau (s.c.), intestin grêle (s.c.), frottis sanguin, testicule (s.), foie (s.) et cœur (s.) de grenouille
  • Foie (s.), testicule (s.), colonne vertébrale (s.c.), terminaisons nerveuses motrices (c.e.) et ovaires (s.) de lapin
  • Tissu osseux compact
  • Parois de l’estomac (s.)
  • Petit intestin (s.c.), gros intestin (s.c.), pancréas, rate (s.), vésicule biliaire (s.), poumon (s.), artère et veine (s.c.), reins (s.l.) et globe oculaire (s.l.)
  • Frottis de sperme humain, peau (s.) à travers la glande sudoripare et chromosome dans le sang, mâle et femelle
(c.e.) corps entier (s.) section (s.l.) section longitudinale (s.c.) section croisée.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité