Cassette de test rapide IgG/IgM COVID-19
Fournisseur: SURESCREEN
COVID19
720-2967EA 261 EUR InStock
720-2967
Cassette de test rapide IgG/IgM COVID-19
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
Test rapide pour la détection qualitative des anticorps (IgG et IgM) contre le SRAS-CoV-2 dans le sang total, le sérum ou le plasma. Réservé au diagnostic in vitro professionnel.
La Cassette de test rapide IgG/IgM COVID-19 (sang total/sérum/plasma) est un test immunologique chromatographique rapide pour la détection qualitative des anticorps IgG et IgM contre le SRAS-CoV-2 dans le sang total, le sérum ou le plasma humains, destinée à faciliter le diagnostic des infections primaires et secondaires par le SRAS-CoV-2.
Attention: Pas pour l'autotest. Le test est réservé pour utilisation en diagnostic in vitro par les professionnels de la santé.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité