Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate ≥97.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
72014-500MG
72014-500MGEA 337 EUR InStock
72014-500MG
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate ≥97.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate is sodium salt derivative of tetraphenylborate (TPB).
Anionic additive Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate has been used during the potentiometric measurement of ammonia and blood urea nitrogen (BUN) sensors.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
MW: 450,215 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149598
Numéro CAS: 207683-22-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50eb131437a63942ed399805e0898dd2f36ef501&vid=0cce6757d79f32391703b320a6418427173a781c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité