Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: HFPB, Tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]boron sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
72015-50MG
72015-50MGEA 245 EUR InStock
72015-50MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate
Lipophilic ion exchanger for ion-selective membrane electrodes.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₅₆H₃₆BF₄₈NaO₈·3H₂O
MW: 1836.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863091
Numéro CAS: 120945-63-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5557a980c27b81b29dd06c19672eeda981f1eac0&vid=67119c7b699a459e98a07539f81f823c8ba85927&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité