Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 6 M HCl (6N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

72033-1L
72033-1LEA 45.6 EUR InStock
72033-1L
Acide chlorhydrique 6 M HCl (6N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique


Formule: HCl
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 5.988 - 6.012 mol/l
Calibrated Against tris
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité