Acide chlorhydrique 10%, BAKER, Réactif de Laboratoire
Fournisseur: Avantor
Attention
7219.9060EA 571.77 EUR InStock
7219.9060
Acide chlorhydrique 10%, BAKER, Réactif de Laboratoire
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 9.5 - 10.5 %
Appearance passes test
Free Chlorine max. 1 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 2 ppm
Identification passes test
Residue after Evaporation max. 0.01 %
Sulfates (as SO₄) max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité