Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ spe-500™
Fournisseur: Avantor
7222-06EA 211 EUR InStock
7222-06
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ spe-500™
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Applications générales: Pesticides base d'organochlorés dans l’eau.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase inversée.
Approuvés par l’EPA pour les pesticides organochlorés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité