N,N-Diméthylformamide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
72438-5ML-F
72438-5ML-FEA 183 EUR InStock
72438-5ML-F
N,N-Diméthylformamide, Supelco®
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=816d104c2b515bc860ffb4b0138c3572ac2b0c2d&vid=1225866b521943c023c0b9bbeccc20c298e08f31&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité