Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

7246.1000EA 0 EUR InStock
7246.1000
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Argent nitrate


Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.995 - 1.005

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité