Nitrite ion standard solution, for ion-selective electrodes, Supelco®
Fournisseur: Merck
72586-100ML
72586-100MLEA 49 EUR InStock
72586-100ML
Nitrite ion standard solution, for ion-selective electrodes, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrite
Prepared with NaNO₂ and H₂O.
Attention: Storage Temperature: 2 to 8 °C
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=571bda99f678f042329b37c875054298e2c2451f&vid=571bda99f678f042329b37c875054298e2c2451f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité