Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Ethyl methanesulfonate
Fournisseur: Merck
72945-120MG
72945-120MGEA 81.2 EUR InStock
72945-120MG
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Ethyl methanesulfonate
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS08, GHS07
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attention: P202 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb92a2e78875ffb781e8cccf5280b8c9c974cffd&vid=fb92a2e78875ffb781e8cccf5280b8c9c974cffd&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité