1-Heptanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
72954-5ML-F
72954-5ML-FEA 113 EUR InStock
72954-5ML-F
1-Heptanol, Supelco®
1-Heptanol
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002986
Numéro CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d4371a4563a75b16d6b78a17e5e6ab45022a4d&vid=fcd055f4442897c188f6b6f13a3b13df4a113261&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité