Mini-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ B1A EasyCast™
Fournisseur: THERMO OWL SCIENTIFIC
B1A-BP
730-0183EA 813 EUR InStock
730-0183
Mini-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ B1A EasyCast™
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
La mini-cuve d'électrophorèse Owl™ B1A EasyCast™ est conçue pour fournir des surfaces planes et striées et des résultats uniformes pour un minimum d'efforts. Ce système est particulièrement adapté à la détermination de plages de poids moléculaire de fragments de PCR ou de molécules d'ADN plus volumineuses. Sa conception tout-en-un permet de couler et d'utiliser un gel dans la chambre de tampon, sans appareil supplémentaire.
  • Deux fentes pour peignes sur le plateau pour gel transparent aux UV doublent la capacité d'échantillons en multipliant par deux le nombre de puits d'échantillon
  • Les peignes résistants aux applications les plus lourdes en une pièce permettent d'éviter l'assemblage du peigne
  • Les plateaux pour gel transparents aux UV sont sérigraphiés avec une règle fluorescente pour une mesure aisée des bandes
Informations de commande: Chaque système contient une chambre de tampon, un couvercle SuperSafe™ avec câbles d'alimentation reliés et est équipé d'un plateau pour gel transparent aux UV et de deux peignes (6 et 10 puits, double-face, épaisseur de 1,0/1,5 mm)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité