Mini cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ B1 EasyCast
Fournisseur: THERMO OWL SCIENTIFIC
B1-BP
730-0188EA 895 EUR InStock
730-0188
Mini cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ B1 EasyCast
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
La mini cuve d'électrophorèse horizontale conviviale Owl™ B1 EasyCast™ convient à la migration de 5 à 28 échantillons et à la plupart des applications en recherche.
  • Deux fentes pour peignes sur le plateau pour gel, transparent aux UV, doublent la capacité d'échantillons en multipliant par deux le nombre de puits
  • Les peignes d'une seule pièce, résistants aux applications les plus exigeantes, ne nécessitent aucun assemblage
  • Les plateaux pour gel sont sérigraphiés avec une règle fluorescente pour une mesure aisée des bandes
  • Disponibles avec des ports d'échange de tampon pour une utilisation avec une pompe de circulation externe
Information de livraison: Chaque système contient une chambre de tampon, un couvercle SuperSafe avec câbles d'alimentation reliés et est équipé d'un plateau pour gel transparent aux UV et de deux peignes (10 et 14 puits, double-face, épaisseur de 1,0/1,5 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité