L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® SMART5, Système de documentation sur gel
Fournisseur: VWR Collection
730-0496EA 9140 EUR InStock
730-0496
VWR® SMART5, Système de documentation sur gel
Systèmes de photodocumentation
SMART5 est une nouvelle génération de système d'imagerie intégré à faible coût pour l'analyse de l'ADN et des protéines, ainsi que la documentation sur gel.
  • Station de travail compacte
  • Complet avec processeur intégré, écran tactile et logiciel SMART5
  • Objectif à zoom motorisé
  • Caméra 5 MP
  • Options d’éclairage blanc, UV et bleu
  • Connectivité réseau complète (en option)
SMART5 réunit le meilleur des stations de travail de documentation sur gel compactes. À l’aide d’un choix d’options d’éclairage UV, bleu ou blanc, vous pouvez capturer et éditerMore Product Information
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Système de documentation de gel SMART5 1 730-0496
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité