VWR® SMART5, Système de documentation sur gel
Fournisseur: VWR Collection
730-0496EA 5978 EUR InStock
730-0496
VWR® SMART5, Système de documentation sur gel
Systèmes de photodocumentation
SMART5 est une nouvelle génération de système d'imagerie intégré à faible coût pour l'analyse de l'ADN et des protéines, ainsi que la documentation sur gel.
  • Station de travail compacte
  • Complet avec processeur intégré, écran tactile et logiciel SMART5
  • Objectif à zoom motorisé
  • Caméra 5 MP
  • Options d’éclairage blanc, UV et bleu
  • Connectivité réseau complète (en option)
SMART5 réunit le meilleur des stations de travail de documentation sur gel compactes. À l’aide d’un choix d’options d’éclairage UV, bleu ou blanc, vous pouvez capturer et éditer des images de bromure d’éthidium fluorescent, de SYBR® Safe ou de gels d’ADN ou de protéines GelGreen™ colorés avec du bleu de Coomassie sur le poste de travail.
Pour un système d’entrée de gamme, le SMART5 est fourni avec une caméra CCD innovante de 5 millions de pixels offrant une superbe résolution et une sensibilité inégalée. SMART5 offre une zone de visualisation maximale de 20×24 cm, ce qui est très grand pour une unité aussi petite et compacte.
Information de livraison: Le système complet comprend une caméra 5 MP avec objectif zoom motorisé f1.2 ; un éclairage épiscopique blanc pour le positionnement de l’échantillon ; un filtre UV032 ; un logiciel de capture d’image et d’analyse GeneTools. Écrans de transilluminateur et de convertisseur non fournis (disponibles séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité