Deep well plates, 96-well, Bioblock™
Fournisseur: Simport Scientific
T110-6
730-1091EA 212 EUR InStock
730-1091
Deep well plates, 96-well, Bioblock™
Microplaques Microplaques deepwell
PS. The 1,2 ml capacity round bottom deep well plate (1 ml when capped) can withstand centrifugation up to 3000×g. It is not DMSO resistant.
Information de livraison: Packed in bags of 4 plates.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité