Maxi-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ A3-1
Fournisseur: THERMO OWL SCIENTIFIC
A3-1
730-1112EA 1550 EUR InStock
730-1112
Maxi-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ A3-1
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
La cuve d'électrophorèse horizontale Owl A3-1 peut traiter entre 25 et 600 échantillons avec un seul gel. Le gel peut être coulé en plusieurs tailles pour permettre de conserver le gel d'agarose en utilisant un peigne paroi lors du traitement d'un nombre réduit d'échantillons. Le grand nombre de fentes pour peigne permet une flexibilité au niveau des distances et des échantillons.
  • Le plateau pour gel transparent aux UV est équipé joints étanches évitant l'usage de ruban adhésif
  • Le niveau intégré assure le coulage uniforme des gels
  • Grâce aux peignes spécialement conçus et à une pipette multi-canal, les échantillons peuvent être chargés directement d'une plaque à 96 puits, par groupes de 8 ou de 12
  • Les fentes pour peigne du plateau pour gel sont positionnées de manière à ce qu'un maximum de dix échantillons de longueur identique soient positionnés sur le même gel
* Optimales pour le pipetage multi-canaux
Information de livraison: Chaque système contient une chambre de tampon, un couvercle SuperSafe avec câbles d'alimentation reliés et est équipé d'un plateau pour gel transparent aux UV et de deux peignes (10 et 14 puits, double-face, épaisseur de 1,0/1,5 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité