Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SYBR® Green II coloration d'acide nucléique


50523
730-1294EA 613 EUR InStock
730-1294
SYBR® Green II coloration d'acide nucléique
SYBR® Green II
These stains are fluorescent dyes used to detect DNA and RNA.

  • Sensitive
  • Less mutagenic
  • Less signal to noise ratio
  • Nucleic Acid Gel Staining

SYBR® Green stains are fluorescent dyes used to detect DNA and RNA. They are more sensitive and less mutagenic than standard stains, yet they provide excellent signal-to-noise ratio with minimal background. SYBR® Green I detects as little as 60 pg dsDNA and 1 ng oligonucleotides in agarose and polyacrylamide gels. It is optimal for PCR, apoptosis studies, and heteroduplex analysis.
SYBR® Green II detects 100 pg ssDNA and 2 ng RNA in agarose and polyacrylamide gels. SYBR® Green II is optimal for RNA gel electrophoresis and SSCP analysis. Both stains are supplied as a 10,000X concentrated solution in DMSO


Numéro MDL: MFCD00284716
Numéro CAS: 172827-25-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité