VWR® Basic, Système de documentation sur gel
Fournisseur: VWR Collection
730-1470EA 3380 EUR InStock
730-1470
VWR® Basic, Système de documentation sur gel
Systèmes de photodocumentation
Le système de documentation sur gel VWR® Basic offre des images numériques haute résolution reproductibles pour la documentation sur gel. Ce système d’entrée de gamme est facile à utiliser et permet de capturer des images en temps réel et de les visionner directement sur un PC ou un ordinateur portable (non inclus). Le système VWR® Basic peut être éclairé par transillumination à partir de lumière UV, blanche ou bleue. Grâce à ces options d’éclairage flexibles, VWR® Basic est adapté à la capture et à la visualisation d’images provenant d’une large gamme d’échantillons.
  • L’appareil photo numérique haute résolution avec 18 mégapixels de résolution produit des images de haute qualité avec une séparation précise de bandes
  • Une interface PC intégrale permet de contrôler la caméra avec une imagerie en temps réel
  • Paramètres d’acquisition programmables
  • Les images JPEG peuvent être enregistrées sur une clé USB, un disque dur ou directement sur un réseau via un PC
  • Alimentation par batterie rechargeable (fournie)
Grâce au système VWR® Basic, il est possible de produire des images de gels d’électrophorèse fluorescents et colorés avec de nombreux tests colorimétriques, y compris : bleu de Coomassie®, argent, bromure d’éthidium, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby ou fluorescéine. Au fur et à mesure que de nouveaux colorants sont commercialisés, nous nous efforçons d’optimiser leur utilisation avec la gamme VWR® Basic, aussi merci de consulter votre contact Avantor local pour en savoir plus sur les mises à jour.
VWR® Basic est également adapté pour visualiser et capturer des images à partir de boîtes de gélose de colonies sombres, claires ou bicolores, de cellules dans des flacons, d’autoradiographies, d’ADN, d’ARN ou de protéines sur des membranes, de point et de Slot Blots d’ADN, d’ARN ou de protéines, de cellules ou de solutions dans des plaques de microtitration et macroarrays d’ADN ou de protéines.
Taille maximale du gel avec capot 200×200 mm.
Information de livraison: Le système est fourni avec un appareil photo 18 mégapixels, une hotte, un filtre UV et un logiciel de documentation sur gel VWR®. Les options d’éclairage doivent être commandées séparément.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité