Film Kodak BioMax® MR
Fournisseur: CARESTREAM HEALTH
8809360
730-3245EA 0 EUR InStock
730-3245
Film Kodak BioMax® MR
Films autoradiographiques Films
Le film BioMax® MR est une émulsion simple qui procure une résolution et une sensibilité maximales pour la détection d'échantillons marqués au ³⁵S, ³²P et ¹⁴C. Une émulsion revêtue sur une face d'un support clair qui produit une résolution et une clarté de bruit de fond maximum dans la détection de tous les marqueurs, rendant la lecture des gels de séquençage plus facile et plus précise. Le film BioMax® MR convient également à la détection de la plupart des échantillons marqués par chimiluminescence. Bien que moins sensible que le film optique BioMax® MS, le film BioMax® MR offre une résolution maximum, il est recommandé pour les applications de transfert Western où les expositions sont relativement courtes.
  • La résolution exceptionnelle et le bruit de fond clair permettent une lecture aisée et précise des gels de séquençage
  • Grâce à la technologie d'émulsion T-Grain, la sensibilité est multipliée par deux à quatre par rapport à d'autres films, de sorte que les bandes à faible intensité sont mieux détectées
  • Convient aux traitements manuels et automatiques
Conditionnement: Feuilles non entrelacées, 50 par boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité