Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, 2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)
Fournisseur: Merck
73096-50MG
73096-50MGEA 78.2 EUR InStock
73096-50MG
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, 2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS07
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attention: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité