Electrofusion buffer, BTXpress Cytofusion® Medium C
Fournisseur: BTX
47-0001
731-0348EA 501 EUR InStock
731-0348
Electrofusion buffer, BTXpress Cytofusion® Medium C
Réactifs pour acides nucléiques Réactifs de transformation
BTXpress Cytofusion® Medium C is an advanced electrofusion buffer designed especially for hybridoma production. The low conductivity buffer is specially formulated to minimise cell turbulence during cell alignment and heating during electrofusion, for robust cell fusion efficiency and high cell viability. BTXpress Cytofusion® Medium C is sterile filtered from the highest quality non animal, medical grade reagents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité