PCR microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
0030124.537
731-0407EA 54.2 EUR InStock
731-0407
PCR microtubes
Tubes Tubes PCR
PP.
  • Etched lid for labelling
  • Tight sealing
  • Easy to open
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
These thin-walled, 0,5 ml PCR tubes are designed for use with all thermal cyclers with 0,5 ml block format.
Colour: Translucent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité