Thermal cyclers, Mastercycler® nexus
Fournisseur: EPPENDORF
6331000.041 6333000.049
731-0429EA 0 EUR InStock
731-0429 731-0675
Thermal cyclers, Mastercycler® nexus
Thermocycleurs PCR
The Mastercycler® nexus brings the reliability and ease of use of an Eppendorf® cycler at a good price. Low energy consumption, easy extension to 3 units and a small footprint make the Mastercycler® nexus both cost effective and an efficient use of laboratory space. It can handle all kinds of PCR consumables, from low volume up to 0,5 ml PCR tubes. All common PCR plates fit and, if throughput becomes higher, it is possible to connect an additional one or two Mastercycler nexus eco units.
  • Flexlid™ concept allows use of different consumables with automatic
More Product Information
Mastercycler® nexus gradient
Collapse All
Désignation Raccordement électrique Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Mastercycler® nexus gradient, 230 V, UK-plug 230 V, 50/60 Hz, 700 W 1 731-0429
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité