Film de scellage, auto-adhésif, pour entreposage frigorifique
Fournisseur: Brand
781381
731-0441EA 152 EUR InStock
731-0441
Film de scellage, auto-adhésif, pour entreposage frigorifique
Scellés Microplaque Sceaux
Film de scellage en aluminium pouvant être percé facilement à l'aide d'une pointe pour pipettes pour prélèvement d'échantillons. Plage de températures : –80 °C à +120 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité