Four à hybridation basculant, Shake ‘N’ Bake™
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
136400-EU 136400-UK 136400-CH
731-0501EA 5020 EUR InStock
731-0501 731-0502 731-0500
Four à hybridation basculant, Shake ‘N’ Bake™
Étuves Fours à hybridation
Le four à hybridation Shake ‘N’ Bake est idéal pour l'hybridation et la pré-hybridation des membranes utilisées dans les techniques Southern et Northern blotting. Le mouvement de bascule délicat permet d'effectuer des lavages avec moins d'éclaboussures qu'un bain-marie avec agitation. Il est également plus pratique qu'un agitateur dans un incubateur conventionnel. Le faible encombrement permet d'occuper moins de surface de la paillasse.
  • Chaque appareil est fourni avec trois étagères, espacées de 63,5 mm, pour des boîtes ou sachets thermoscellés
  • Les étagères sont amovibles pour permettre de placer des récipients plus grands
  • Le panneau de commande comporte des boutons de sélection de la température, un affichage de la température LCD aisément lisible, un thermostat de sécurité avec calibrage indépendant et une molette de réglage de la vitesse
  • Porte transparente en métal et acrylique avec joint
Information de livraison: Le four Shake 'N' Bake™ est fourni avec trois étagères plaquées acier-zinc espacées de 63,5 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité