L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Four à hybridation basculant, Shake ‘N’ Bake™
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
136400-EU 136400-UK 136400-CH
731-0501EA 6390 EUR InStock
731-0501 731-0502 731-0500
Four à hybridation basculant, Shake ‘N’ Bake™
Étuves Fours à hybridation
Le four à hybridation Shake ‘N’ Bake est idéal pour l'hybridation et la pré-hybridation des membranes utilisées dans les techniques Southern et Northern blotting. Le mouvement de bascule délicat permet d'effectuer des lavages avec moins d'éclaboussures qu'un bain-marie avec agitation. Il est également plus pratique qu'un agitateur dans un incubateur conventionnel. Le faible encombrement permet d'occuper moins de surface de la paillasse.
  • Chaque appareil est fourni avec trois étagères, espacées de 63,5 mm, pour des boîtes ou sachets thermoscellés
  • Les
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité