Outil de coiffage pour microplaques pour PCR
Fournisseur: Brand
781419
731-0702EA 52.8 EUR InStock
731-0702
Outil de coiffage pour microplaques pour PCR
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Outil pour fixation et retrait des barrettes de bouchons pour plaques PCR.
  • Permet une fermeture sécurisée avec peu d'effort
  • Facilite le prélèvement sans risque de contamination
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité