Film de scellage, photobloquant, non fluorescent, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
236703
731-0750EA 95.3 EUR InStock
731-0750
Film de scellage, photobloquant, non fluorescent, Nunc™
Scellés Microplaque Sceaux
Vinyl film with pressure sensitive acrylate adhesive. For application to plate top or bottom, to protect light sensitive samples.
  • Température stable de −40 à +80 °C
  • Non transperçable par une pipette
Couleur: noir
L×l externe: 123×79 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité