Barrettes de 8 tubes PCR avec barrettes de bouchons séparés
Fournisseur: Brand
781320 781340 781321 781322 781323 781324 781341 781342 781343 781344 781334 781325
211-3263EA 105 EUR InStock
211-3263 211-3265 211-3270 211-3271 211-3272 211-3273 211-3274 211-3275 211-3276 211-3277 731-1250 731-1272
Barrettes de 8 tubes PCR avec barrettes de bouchons séparés
Tubes Tubes PCR
PP. 8 tubes connectés de 0,2 ml avec barrettes de 8 bouchons, bombés ou plats.
  • Les bouchons plats sont idéaux pour les PCR en temps réel (qPCR)
  • Ouverture et fermeture facile, sans outils
  • Les tubes sont munis d'une languette à une extrémité, et les bandes protectrices possèdent un petit rebord sur le côté de chaque bouchon pour une ouverture sécurisée, sans risque de contamination
  • Dépourvu de DNase, ADN et RNase
Colour: Clear
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité