Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Sephadex® G-25
Fournisseur: Avantor
7310-07EA 264 EUR InStock
7310-07
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Sephadex® G-25
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • À base de silice
  • Le volume d’extraction des composants de la solution d'échantillonnage va de quelques milliers de µl à 1 L
  • Traitement par le vide, la pression positive ou la centrifugation
Applications générales: Dessalage, élimination de composés à faible poids moléculaire.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode exclusion par taille.
Sephadex® G-25 est un milieu de filtration sur gel en dextrane réticulé. Il s'agit d'un matériau d’emballage hydrophile qui s’expanse dans l’eau ou dans des solutions aqueuses tamponnées. Les molécules les plus petites (<10000 MW) pénètrent dans les pores du polymère de carbohydrate hydraté, et elles sont considérablement retardées lorsqu'elles traversent le gel par percolation. Les composés dont la MW est la plus élevée restent en-dehors du gel et ils sont élués via le gel dans le volume de vide.
On utilise souvent le gel Dextran pour analyser le poids moléculaire des biomolécules et pour étudier la distribution du poids moléculaire des polymères et des produits naturels. C’est le gel de premier choix pour les travaux de laboratoire et de micro-préparation où l'on utilise de petits volumes d'échantillons, ainsi que pour le mode industriel pour la manipulation rapide de gros volumes d'échantillons et quand on a besoin d'une productivité intense.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité