Chlorure de 4-nitrobenzoyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
73120-100G
73120-100GEA 103 EUR InStock
73120-100G
Chlorure de 4-nitrobenzoyle, Supelco®
Chlorure de 4-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007345
Numéro CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77311526916ced985e7c058e6a2144dd16d37886&vid=07672f7f9efcf84e6b7cecdbceb536def188f375&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité