Acetone-diméthylacetal, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethoxypropane, Dimethoxypropane, DMP, Dimethoxy-2,2-propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
73137-5ML-F
73137-5ML-FEA 101 EUR InStock
73137-5ML-F
Acetone-diméthylacetal, Supelco®
Acetone-diméthylacetal
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0.845 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008479
Numéro CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab9736cbd1613a37c7facf22960aec98d1c30e57&vid=da5011036b239db57b6fc7e164d4db6d98c25e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité