Alcool 3-nitrobenzylique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
73148-5G
73148-5GEA 190 EUR InStock
73148-5G
Alcool 3-nitrobenzylique, Supelco®
Alcool 3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…27 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007273
Numéro CAS: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1830a0c3ef2413888565fab55889a5efa384936b&vid=42ebf407cb3da7987a0b974eea7dec0386b6468f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité