Dichlorométhane, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Methylene chloride
7316.2500EA 96.89 EUR InStock
7316.2500
Dichlorométhane, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39,8
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range 38 - 41 °C
Preservative (as Amylene) about 20 ppm
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 2,5 L 7316.2500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité