L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cuvettes d'électroporation Plus
Fournisseur: BTX
45-0124 45-0125 45-0126 45-0134
732-0020EA 249 EUR InStock
732-0020 732-0021 732-0023 BTXI45-0134
Cuvettes d'électroporation Plus
Cuvettes Cuves d'électroporation
Cuves de haute qualité, à usage unique, disponibles en 3 tailles; compatibles avec la plupart des systèmes d'électroporation.
  • Fournies avec une pipette de transfert pour manipuler les échantillons, et irradiées aux rayons gamma; ces deux critères garantissent la stérilité
  • Électrodes en aluminium poli dans les cuves, pour réduire la formation d'arcs
  • Les cuves (sans couvercle) sont autoclavables
Cuvette caps are round for easy, one-handed removal, and are colour-coded for quick identification.
New Product
Collapse All
Désignation Volume Stérilité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cuvettes avec largeur de fente de 1,0 mm, bouchon gris 20 - 70 µl Stérile 50 732-0020
Cuvettes Plus with 2,0 mm gap size, blue cap 40 - 400 µl Stérile 50 732-0021
Cuvettes avec largeur de fente de 4,0 mm, bouchon jaune 80 - 800 µl Stérile 50 732-0023
Cuvettes Plus with 1,0 mm gap size, grey cap 20 - 90 µl Stérile 10 BTXI45-0134
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité