Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tubes PCR, 0,2 ml, avec bouchon plat ou bombé, ABgene®

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0337 AB-0620 AB-0620/G AB-0620/P AB-0620/Y AB-0621 AB-0622 AB-0620/R AB-0620/B
732-4803EA 93.25 EUR InStock
732-4803 732-4836 211-2262 732-0071 732-0072 732-0073 732-0074 211-2260 732-0070
Tubes PCR, 0,2 ml, avec bouchon plat ou bombé, ABgene®
Tubes Tubes PCR
PP.

  • Capacité du tube de 0,25 ml maximum en position fermée
  • Bouchon clipsable intégré
  • Disponibles avec bouchons plats ou bombés
  • Certifiés exempts de DNase, de RNase et d'ADN humain

Adapté aux blocs pour thermocycleur de 0,2 ml.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité