Film adhésif perméable aux gaz
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0718
732-0077EA 109 EUR InStock
732-0077
Film adhésif perméable aux gaz
Scellés Microplaque Sceaux
Le joint adhésif perméable aux gaz offre un moyen simple et efficace pour ventiler les cultures tout en offrant une protection contre les bactéries à l'origine des contaminations. Utilisé avec les plaques de stockage Thermo Scientific, la prolifération bactérienne peut être augmentée de plus de 50%, comparé aux plaques scellées avec une feuille d'aluminium ou un tapis d'étanchéité.
  • Constitue un scellage efficace entre –20 et 80 °C
  • Possibilité d'appliquer un autre scellage adhésif et un couvercle sur le joint adhésif perméable aux gaz, pour un stockage sécurisé des cultures et des échantillons
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité