Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plaques pour PCR, 96 puits, à jupe, profil abaissé, Thermo-Fast®

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0800 AB-0800/R AB-0800/K AB-0800/W AB-0800/B AB-0800/G AB-0800/P AB-0800/Y AB-0800/L AB-0800/Y-L AB-0800/W-L AB-0800/R-L AB-0800/P-L AB-0800/G-L AB-0800/150 AB-0800/B-L
732-4888EA 160 EUR InStock
732-4888 732-0390 732-0388 732-0391 732-0078 732-0079 732-0389 732-0392 732-0881 732-2949 732-2948 732-2947 732-2946 732-2945 ADVAAB-0800/150 732-2944
Plaques pour PCR, 96 puits, à jupe, profil abaissé, Thermo-Fast®
Microplaques Plaques PCR
En PP. Le profil abaissé de la plaque réduit 'l'espace mort' entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l'échantillon. Cela élimine la condensation sur la paroi latérale du tube, empêchant ainsi la réduction du volume de PCR et accroissant l'efficacité de la réaction.

  • Adaptées à une utilisation avec des systèmes automatisés
  • Volume maximum des puits de 0,2 ml lorsqu'ils sont utilisés avec des films adhésifs et des joints thermoscellés
  • Huit orifices dans la jupe simplifient le positionnement et le retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
  • Puits
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Nb de puits Profil Jupe Volume puits Couleur des puits Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
96 Bas Fully skirted 0,1 ml incolore 25 732-4888
96 Bas Fully skirted 0,1 ml incolore 150 ADVAAB-0800/150
96 Bas Fully skirted 0,1 ml bleu 25 732-0078
96 Bas Fully skirted 0,1 ml vert 25 732-0079
96 Bas Fully skirted 0,1 ml noir 25 732-0388
96 Bas Fully skirted 0,1 ml lilas 25 732-0389
96 Bas Fully skirted 0,1 ml rouge 25 732-0390
96 Bas Fully skirted 0,1 ml blanc 25 732-0391
96 Bas Fully skirted 0,1 ml jaune 25 732-0392

Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
With black lettering
Collapse All
Nb de puits Profil Jupe Volume puits Couleur des puits Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
96 Bas Fully skirted 0,1 ml incolore 25 732-0881
96 Bas Fully skirted 0,1 ml bleu 25 732-2944
96 Bas Fully skirted 0,1 ml vert 25 732-2945
96 Bas Fully skirted 0,1 ml lilas 25 732-2946
96 Bas Fully skirted 0,1 ml rouge 25 732-2947
96 Bas Fully skirted 0,1 ml blanc 25 732-2948
96 Bas Fully skirted 0,1 ml jaune 25 732-2949
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..