Film adhésif pour plaques et barrettes de bouchons ultra-transparents pour qPCR
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0866
732-0081EA 69.25 EUR InStock
732-0081
Film adhésif pour plaques et barrettes de bouchons ultra-transparents pour qPCR
Tubes Tubes PCR
PP flat 8-cap strips designed for qPCR and other fluorescence applications.
  • Compatible with all Thermo Scientific™ 96-well PCR plates, as well as standard and low profile tube strips
  • Specially formulated ultra clear polypropylene enhances signal detection by minimising autoflourescence and maximising transmission
  • Highly polished flat surface provides an optically clear window to deliver maximum and consistent signal transmission, critical for accurate qPCR results
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité