Plaques pour PCR, 96 puits, à jupe, profil abaissé, Thermo-Fast®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0800 AB-0800/R AB-0800/K AB-0800/W AB-0800/B AB-0800/G AB-0800/P AB-0800/Y AB-0800/L AB-0800/Y-L AB-0800/W-L AB-0800/R-L AB-0800/P-L AB-0800/G-L AB-0800/150 AB-0800/B-L
732-4888EA 160 EUR InStock
732-4888 732-0390 732-0388 732-0391 732-0078 732-0079 732-0389 732-0392 732-0881 732-2949 732-2948 732-2947 732-2946 732-2945 ADVAAB-0800/150 732-2944
Plaques pour PCR, 96 puits, à jupe, profil abaissé, Thermo-Fast®
Microplaques Plaques PCR
En PP. Le profil abaissé de la plaque réduit 'l'espace mort' entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l'échantillon. Cela élimine la condensation sur la paroi latérale du tube, empêchant ainsi la réduction du volume de PCR et accroissant l'efficacité de la réaction.
  • Adaptées à une utilisation avec des systèmes automatisés
  • Volume maximum des puits de 0,2 ml lorsqu'ils sont utilisés avec des films adhésifs et des joints thermoscellés
  • Huit orifices dans la jupe simplifient le positionnement et le retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
  • Puits
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité