VWR®, Tampons buvard, grade 707
Fournisseur: VWR Collection
732-0592EA 345 EUR InStock
732-0592 732-0594 732-0595 732-0604 732-0606 732-0608 732-0597 732-0598 732-0599 732-0600 732-0601 732-0602
VWR®, Tampons buvard, grade 707
Papiers buvard
Ce papier très épais complète le sandwich de blotting. Sa texture lisse et régulière assure un contact continu entre le tampon de la chambre, de transfert, le gel et la membrane de transfert.
  • En fibres de coton 100%
  • Fabriqué en utilisant de l'eau ultrapure
  • Sans additifs
  • Plus propre et plus homogène que les serviettes en papier
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité