Microplaques PCR, 96 puits, segmentées, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-96-SG-C
732-0663EA 50.73 EUR InStock
732-0663
Microplaques PCR, 96 puits, segmentées, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
Plaques en PP, tapis en silicone. Conçues pour s'adapter à des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml.
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'endotoxine pour une intégrité optimale des échantillons
  • Tapis de scellage AxyMat™ autoclavables et réutilisables
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Beckman CEQ sequencers.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité