Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Barrettes de tubes et bouchons PCR, 0,2 ml

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0264/B AB-0266 AB-0451 AB-0452 AB-0490 AB-0264 AB-1112 AB-1113 AB-1114 AB-0264/G AB-0264/P AB-0264/R AB-0264/W AB-0264/Y AB-1183 AB-1182 AB-1191 AB-0496
732-0041EA 266 EUR InStock
732-0041 732-4802 732-4809 732-4810 732-0059 732-4800 732-4946 732-4947 732-4948 732-0042 732-0043 731-0252 731-0253 732-0044 732-0884 732-0883 732-0623 731-0433
Barrettes de tubes et bouchons PCR, 0,2 ml
Tubes Tubes PCR
PP.

  • Strips of 8 and 12 tubes with or without cap strips
  • Suitable for 0,2 ml thermal cycler blocks
  • 0,25 ml maximum tube capacity when capped
  • Can be cut into individual tubes
  • Flat or domed cap strips available
  • Certified free from DNase, RNase and Human DNA

Suitable for use in 96-well V-bottom thermal cycler blocks.

Colour: Clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.

Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Strip Tubes 0,2 ml
Collapse All
Désignation Couleur Capacité Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Barrettes de 8 tubes incolore 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 732-4800
Barrettes de 8 tubes bleu 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 732-0041
Barrettes de 8 tubes vert 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 732-0042
Barrettes de 8 tubes pourpre 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 732-0043
Barrettes de 8 tubes rouge 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 731-0252
Barrettes de 8 tubes blanc 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 731-0253
Barrettes de 8 tubes jaune 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 732-0044
Barrettes de 8 tubes incolore 0,2 ml 10x12 120 732-4810
Barrettes de 12 tubes incolore 0,2 ml 10x8 80 732-4946
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Strip Tubes 0,2 ml with caps
Collapse All
Désignation Couleur Capacité Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Barrettes de 8 tubes et bouchons bombés incolore 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 732-4802
Barrettes de 8 tubes et bouchons bombés assortiment 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 732-0059
Barrettes de 8 tubes thermiques et bouchons bombés incolore 0,2 ml 10x12 120 732-4809
Barrettes de 8 tubes et bouchons plats incolore 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 732-0883
Barrettes de 8 tubes et bouchons plats assortiment 0,2 ml 250 barrettes/paquet 250 731-0433
Barrettes de 8 tubes et barrettes de bouchons ultra-transparents incolore 0,2 ml 10 paquets de 12 120 732-0884
Barrettes de 8 tubes et barrettes de bouchons ultra-transparents blanc 0,2 ml 10 paquets de 12 120 732-0623
Barrettes de 12 tubes et bouchons bombé incolore 0,2 ml 10 paquets de 8 80 732-4947
Barrettes de 12 tubes et bouchons plats incolore 0,2 ml 10 paquets de 8 80 732-4948
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..