Manual compression sealer for AxyMat™ sealing mats, Axygen® EASY PRESS
Fournisseur: Corning
IT-EP-R
732-0907EA 2529.68 EUR InStock
732-0907
Manual compression sealer for AxyMat™ sealing mats, Axygen® EASY PRESS
Applicateurs de films Applicateurs de film de scellage
Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 well microplates, deep well plates, microtitre tube systems and PCR plates. The EASY PRESS can be quickly adjusted to handle any size plate of varying heights (384 PCR to 2 ml deep well blocks) using the large thumbwheel.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité