Thermosoudeur de microplaques, ALPS™ 50V
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-1443A
732-0996EA 4530 EUR InStock
732-0996
Thermosoudeur de microplaques, ALPS™ 50V
Thermosoudeuses Thermosoudeuses pour microplaques
Le thermoscellage offre une protection supérieure des échantillons des plaques de stockage et de réaction pour des applications telles que le stockage de composés, la conservation d'échantillons et la PCR. Le thermosoudeur manuel pour microplaque ALPS™ 50 V est conçu pour offrir un bon scellage durant les applications à faible rendement.
  • Il offre sécurité et étanchéité sur les puits individuels en empêchant la perte d'échantillons par évaporation et la contamination croisée entre les puits
  • Compact et transportable
  • Des commandes tactiles simples ajustent la température et la durée de scellage, et une alarme sonore indique la fin de l'opération
  • La structure ergonomique de la poignée à contre-levier réduit l'effort de l'utilisateur et limite les microtraumatismes
  • Peut sertir une large gamme de plaques de différentes hauteurs placées sur le support de plaque (disponible séparément)
Information de livraison: fourni avec support de plaque pour plaques PCR sans jupe (également disponible séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité