L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Cuves d'électroporation
Fournisseur: VWR Collection
732-1135EA 208 EUR InStock
732-1135 732-1136 732-1137
VWR®, Cuves d'électroporation
Cuvettes Cuves d'électroporation
Ces cuves d'électroporation sont conçues en polycarbonate transparent de qualité médicale et sont compatibles avec tous les électroporateurs classiques disponibles sur le marché.
  • Aluminium poli pour réduire la formation d'arcfaciliters
  • Couvercles avec code couleur pour reconnaître facilement la largeur d'écartement
  • Couvercles ronds qui s'enlèvent aisément, d'une seule main
Informations de commande: Disponibles dans trois largeurs d'écartement pour répondre aux applications courantes: 1 mm pour la puissance de champ la plus élevée,More Product Information
Collapse All
Désignation Volume Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cuvettes avec fente de 1 mm, capuchon gris 20 - 90 µl 50 732-1135
Cuvettes avec fente de 2 mm, capuchon bleu 40 - 400 µl 50 732-1136
Cuvettes avec espacement de 4 mm, capuchon jaune 80 - 800 µl 50 732-1137
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité