Thermocycleurs XT96 et XTender96
Fournisseur: VWR Collection
732-1359EA 4490 EUR InStock
732-1359 732-3428 732-3482 732-3658 732-3657
Thermocycleurs XT96 et XTender96
Thermocycleurs PCR
Les thermocycleurs PCR de la famille XT de VWR® associent l’innovation industrielle à celle de nos retours clients, pour concevoir des appareils robustes qui intègrent une ventilation silencieuse et qui s’adaptent à n’importe quelle paillasse. Le bloc de 96 puits à fonctionnement rapide est contrôlé par 8 éléments Peltier, qui permettent d’obtenir des résultats PCR reproductibles et d’offrir une option de PCR par gradient.
Grâce à une technologie avancée, les thermocycleurs XT peuvent être connectés à distance via un câble Ethernet et être contrôlés par un thermocycleur XT maître⁹⁶ un PC ouMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité