Sealing film roller, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-SP-ROLLER
732-1380EA 62.04 EUR InStock
732-1380
Sealing film roller, Axygen®
Applicateurs de films Applicateurs de film de scellage
Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head are ideal for complete and easy film application.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité