PCR tubes, 0,5 ml, without cap, Axygen®
Fournisseur: Corning
TUB-310-NC
732-1416EA 117.46 EUR InStock
732-1416
PCR tubes, 0,5 ml, without cap, Axygen®
Tubes Tubes PCR
PCR tube, made of PP, designed to fit standart 96 well blocks. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Compatible with ABI-310 Instrument
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité